Drukuj
Kwasny fluorek amonu ≥96.0%, soluble, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Management of Change (MOC) category = N
0619-05EA 1230 PLN
0619-05 0619-07 0619-09
Kwasny fluorek amonu ≥96.0%, soluble, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Kwasny fluorek amonu
Formuła: NH₄HF₂
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012018
Numer CAS: 1341-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-676-4
Jednostka: 1727
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NH₄FHF) ≥96.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.02 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.5
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Moisture (as H₂O) ≤ 0.4 %
Product may contain black specks that are indigenous to product.