Drukuj
Acetonitryl, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Synonim: Cyjanek metyluNitryl kwasu octowego
6711-25EA 684 PLN
6711-25
Acetonitryl, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg