Drukuj
Aceton, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
3413.5000EA 0 PLN
3413.5000 3413.9010
Aceton, J.T.Baker®
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Jednostka: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 99 %