Drukuj
2-Propanol, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
3412.5000EA 0 PLN
3412.5000 3412.9025
2-Propanol, J.T.Baker®
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.5 %