Drukuj
2-Propanol 99,5, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Alkohol izopropylowy, Izopropanol
M.O.C. Category N
9084-03EA 1530 PLN
9084-03 9084-01 9084-R 9084-33
2-Propanol 99,5, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –88.5 °C
Gęstość: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃CHOHCH₃) ≥ 99.5 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤ 0.002 %
Carbonyl Compounds - Propionaldehyde ≤ 0.002 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.001 %
Solubility in H₂O Passes Test
Titrable Acid or Base (meq/g) ≤ 0.0001
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.2 %
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤ 0.10 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤ 0.1 ppm
Date Received: __ __ /__ __ /__ __
Date Opened: __ __ /__ __ /__ __
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs