Drukuj
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy) ≥98%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Management of Change (MOC) category = N
L657-06EA 0 PLN
L657-06 L657-05
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy) ≥98%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy)
Formuła: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Temp. topnienia: 240…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004291
Numer CAS: 67-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-651-2
Klasyfikacja Merck : 13,03560
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98 %
Assay (C₁₄H₂₄N₂O₁₀) ≥98 %