Drukuj
EDTA sól disodowa dihydrat 99.0-101.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
4931-20EA 0 PLN
4931-20 MACR4931-04 MACR4931-02
EDTA sól disodowa dihydrat 99.0-101.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
EDTA sól disodowa dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Temp. topnienia: 255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150037
Numer CAS: 6381-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 13,03543
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O) 99.0 - 101.0 %
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Identification C Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.01 %
ACS - Nitrilotriacetic Acid (by polarography) ≤0.1 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.0
Certificate Provided Reports Actual Lot Analysis