Drukuj
VWR®, powlekane silanem, kolorowe szkiełka matowe
Dostawca: VWR Collection
631-1163EA 1530 PLN
631-1163 631-1164 631-1165 631-1166 631-1167 631-1168
VWR®, powlekane silanem, kolorowe szkiełka matowe
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe adhezyjne
Szklane płytki powlekane silanem (aminoalkilosilanem) wytwarzają lepką powierzchnię, która może związać sekcje tkanki ze szkłem.
  • Gładkie krawędzie dla bezpiecznej pracy
  • Znakowanie za pomocą ołówków, markerów i konwencjonalnych systemów etykietowania
  • Okres ważności 18 miesięcy
Zalecany do barwienia H & E, immunohistochemii (IHC) i hybrydyzacji na zamrożonych skrawkach w badaniu histopatologicznym.
Sposób pakowania: 50 sztuk w pudełku. 50 pudełek w jednym opakowaniu.
Uwaga: Delikatne przedmioty należy przechowywać w suchych i odpowiednich warunkach laboratoryjnych. Nie testowane do użytku na mikromacierzach.