Drukuj
Zamknięcia antysabotażowe do butelek VEREL
Dostawca: Müller + Krempel
MUEL14.061.01EA 176 PLN
MUEL14.061.01
Zamknięcia antysabotażowe do butelek VEREL
Nakrętki Nakrętki
Closure, tamper evident, with yellow safety ring and PE- foamed insert.
  • Used for VERAL bottles of glass and PET