Bufor TE, 1X, gotowy do użycia, pH 8,0, niska zawartość EDTA, klasa do biologii molekularnej, Affynmetrix/USB
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J75793.AE
J75793.AP
J75793.AEEA
503
PLN
J75793.AE
J75793.AP
Bufor TE, 1X, gotowy do użycia, pH 8,0, niska zawartość EDTA, klasa do biologii molekularnej, Affynmetrix/USB
Bufory
Bufory biologiczne
TE buffer with low EDTA. Use directly to re-suspend and/or dilute purified DNA or RNA.
- 1X TE solution consisting of 10 mM Tris Ultrapure, pH 8,0 and 0,1 mM EDTA
- Solution is 0,2 μm filtered and dispensed into vials and/or durable, square Nalgene bottles