Drukuj
oktan-1-ol ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: n-Octanol
472328-1L 472328-4L 472328-2.5L
472328-1LEA 616 PLN
472328-1L 472328-4L 472328-2.5L
oktan-1-ol ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
oktan-1-ol
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formuła: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Temp. Wrzenia: 194 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 0,827 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002988
Numer CAS: 111-87-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-917-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Non-volatile matter Max. 0.004 %
Titrable Acid Max. 0.0002 meq/g
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.429 (lit.)
Vapor Pressure 0.14 mmHg ( 25 °C)
Autoignition Temperature 523 °F