Drukuj
Rękawice do badań, nitrylowe, Sempercare® nitryl skin²
Dostawca: SEMPERIT TECHN PROD
826793843 826793845 826793847
SEMP826793843EA 146 PLN
SEMP826793843 SEMP826793845 SEMP826793847
Rękawice do badań, nitrylowe, Sempercare® nitryl skin²
Rękawice
Te jednorazowe rękawiczki dla medycyny i przemysłu wykonane są z kauczuku butadienowo-nitrylowego.
  • Nie sterylne, bezpudrowe
  • Elastyczny materiał zapewnia najwyższy komfort noszenia i maksymalne poczucie dotyku
  • Strukturalne opuszki palców gwarantują dobrą przyczepność przez cały czas, nawet w wilgotnym środowisku
  • Kolor lawendowy ułatwia odróżnienie od naturalnych rękawic lateksowych i pozwala na łatwe rozpoznanie
  • Nie zawierają żadnych naturalnych protein lateksowych: Idealny dla osób z alergią typu I.
  • Chroni użytkowników i pacjentów przed przenoszeniem zakażeń (zgodnie z wymogami ASTM F 1671 dotyczącymi nieprzepuszczalności wirusów)
Nitrile Skin² Sempercare® jest zarówno oznaczona jako produkt medyczny (klasa 1), jak i jednorazowa rękawica ochronna (kategoria bezpieczeństwa III). Dlatego może być stosowany do dodatkowych zastosowań, takich jak laboratorium / farmacja, żywność / catering, profesjonalne czyszczenie / higiena.
Certyfikaty: EN 455, EN 374, kat. III (PPE); Class 1 (produkty medyczne); AQL 1,5