Odczynniki siarczkowe 1 i 2
Dostawca: Hach
181632
181732
181749
HACH181632EA
184
PLN
HACH181632
HACH181732
HACH181749
Odczynniki siarczkowe 1 i 2
Zestawy do testów środowiskowych
Used for sulphide determination by the methylene blue method.
- Range upto 800 µg/L
- Used with visual test kits