Nickel chromium iron, proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44888.30
44888.A1
44888.30EA
1670
PLN
44888.30
44888.A1
Nickel chromium iron, proszek -325 mesh
Nickel chromium iron
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt%
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD01741927
Formuła:
Ni:Cr:Fe;58:27-31:7-11% Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01741927 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |