Drukuj
Filtry odpowietrzające, Acro® 37 TF
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4464 4465
514-4117EA 1070 PLN
514-4117 514-4118
Filtry odpowietrzające, Acro® 37 TF
Filtry Filtry odpowietrzające
Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
  • Broad chemical compatibility
  • Disposable
Hydrophobic membrane PP reinforcened PTFE; PP housing.