Drukuj
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 97%, crystalline powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H37099.14 H37099.06
H37099.14EA 2980 PLN
H37099.14 H37099.06
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 97%, crystalline powder
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Used as pharmaceutical intermediate.
  • Incompatible with oxidising agents
  • Synonym: 3,4-Dimethylpyrazole
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00462154
Numer CAS: 2820-37-3
Numer WE (dawny EINECS): 429-130-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Colour) White to cream
Form Crystalline powder
Assay (GC) >96,0%
Solubility Slightly soluble in water