Drukuj
VWR®, płytki do głębokich dołków, kwadratowe dołki
Dostawca: VWR Collection
732-3323EA 1210 PLN
732-3323 732-3325 732-3795 732-3796 732-3797 732-3806 732-3810 732-3811 732-3866
VWR®, płytki do głębokich dołków, kwadratowe dołki
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
These deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also ideal for housing both cell and bacterial culture.
  • Odporny chemicznie
  • Nie zawiera DNazy i RNazy
  • Kształt dołka w kształcie litery V maksymalizuje usuwanie cieczy i ułatwia ponowne zawieszanie
  • Brak wewnętrznych krawędzi przeszkadzających w zbieraniu przy użyciu magnetycznych pałeczek
  • Podniesione dołki w celu polepszenia zgrzewania
  • Podstawa stożkowa ułatwia koncentrację próbki, rekonstytucję i odwirowanie
Minimum order quantity of 40 cases for barcoded plates.
Uwaga: Może być autoklawowany jeden raz, ale tylko wtedy, gdy nie jest używany w systemach zrobotyzowanych.