Drukuj
Dyski ekstrakcyjne, dysk SPE Empore
Dostawca: Merck
66883-U 66884-U 66887-U 66888-U 66894-U 66896-U 66898-U
66883-UEA 1360 PLN
66883-U 66884-U SIAL66887-U SIAL66888-U SIAL66894-U SIAL66896-U SIAL66898-U
Dyski ekstrakcyjne, dysk SPE Empore
Filtry Krążki filtracyjne
Designed for extracting large volumes of aqueous samples. Suitable for EPA methods and environmental methods.
  • Provides an efficient alternative to liquid-liquid extraction (LLE)
  • Developed for efficient extraction of pollutants