Drukuj
VWR®, aplikator maty nasadkowej
Dostawca: VWR
VWR®
732-3335EA 9840 PLN
732-3335
VWR®, aplikator maty nasadkowej
Aplikator filmu uszczelniającego Aplikatory folii uszczelniających
Compact and portable, the cap mat applicator is very easy to use, requiring only one operation of the system to produce an accurate and tight seal on a wide range of both collection and shallow well microplates.
  • Potrzebuje minimalnego nacisku, zmniejszając zmęczenie i RSI
  • Powłoka proszkowa odporna na wycieki chemiczne