Drukuj
VWR®, maty uszczelniające do 96 płytek głębokodołkowych
Dostawca: VWR Collection
732-3333EA 1310 PLN
732-3333 732-3334
VWR®, maty uszczelniające do 96 płytek głębokodołkowych
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Kwadratowe maty do uszczelniania płyt płytkich lub głębokich z 96 dołkami.
  • Wybór EVA lub PP
  • Nie zawiera DNazy i RNazy