Drukuj
VWR®, płytki głębokodołkowe, 96 dołków kwadratowych, wzmocnione do zastosowań genomicznych
Dostawca: VWR Collection
732-3331EA 1320 PLN
732-3331 732-3332
VWR®, płytki głębokodołkowe, 96 dołków kwadratowych, wzmocnione do zastosowań genomicznych
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
Ze wzmocnionymi ściankami do dna dołka wspartymi żebrami wspornymi na spodniej stronie płytki, te 2-mililitrowe kwadratowe bloki PP mogą być bezpiecznie użyte do ekstrakcji DNA roślin. Dołki mają całkowitą objętość 2,12 ml, co zapewnia dużą objętość roboczą wynoszącą 1,90 ml na dołek w płycie o wysokości 45 mm.
  • Wykonane z czystego, pozbawionego ekstraktów PP, rygorystycznie testowane na odcieki
  • Solidne, stabilne i mocne - zdolne do wytrzymywania przyłożonych sił w bead-beatach
  • Wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami ANSI / SLAS
  • Nie zawiera DNazy i RNazy
Dodatkowe informacje: Do tych płytek dostępne są uszczelki ścierne wielokrotnego użytku Standardowa mata EVA jest elastyczna i łatwa do zastosowania. Dla tych, którzy chcą zamrozić uszczelnioną płytę w temperaturze -80ºC, dostępna jest specjalna mata z PP To tworzy bardzo szczelne uszczelnienie i ponieważ jest wykonane z tego samego polimeru co płyta, rozszerza się i kurczy z tą samą prędkością, zapewniając w ten sposób, że mata nie poluzuje się wraz ze zmianą temperatury, zapobiegając zanieczyszczeniu krzyżowemu między dołkami. Dostępny jest także specjalny aplikator maty zaprojektowany w celu zmniejszenia ryzyka powtarzających się urazów podczas uszczelniania dużej liczby płytek.