Drukuj
VWR®, płytki głębokodołkowe, 384 dołki kwadratowe
Dostawca: VWR Collection
732-3326EA 1990 PLN
732-3326 732-3327
VWR®, płytki głębokodołkowe, 384 dołki kwadratowe
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
Te głębokie płytki z 384 kwadrat dołkami są wykonane z PP w pomieszczeniu czystym klasy 100000. Są one przeznaczone do pobierania i/lub przechowywania próbek o dużej gęstości.
  • Wysokość 30 mm
  • Nie zawiera DNazy i RNazy
  • Wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami ANSI / SLAS
  • Można przechowywać w temperaturze -80 ° C