Drukuj
VWR®, płytki głębokodołkowe, 96 okrągłych dołków
Dostawca: VWR Collection
732-3322EA 1310 PLN
732-3322 732-3324 732-3328 732-3716 732-3718 732-3719 732-3802 732-3803
VWR®, płytki głębokodołkowe, 96 okrągłych dołków
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
Made of virgin PP to minimise extractables.
  • Podwyższona krawędź zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym i umożliwia lepsze uszczelnienie zgrzewanego materiału
  • Dostępne również bez krawędzi, aby umożliwić umieszczenie fiolek lub gdy używane są przyklejane uszczelki
  • Wolna od DNazy i RNazy
  • Okrągłe dno dla optymalnego mieszania i odzyskiwania
  • Może być przechowywana w –80 °C
Odpowiednie do stosowania z zautomatyzowanymi systemami do próbkowania.