Drukuj
VWR®, Niskotemperaturowy stojak do PCR, 96 dołków
Dostawca: VWR
VWR®
732-3321EA 334 PLN
732-3321 732-3320 732-3319 732-2975
VWR®, Niskotemperaturowy stojak do PCR, 96 dołków
Statywy do probówek Tube Racks
This PCR storage rack offers a sleek and modern design that includes a unique lid that the rack slides out from, and then rotates 180°, to become a convenient stand that the rack then sits on. Ergonomic, textured finger grips provide a secure hold, reducing the chance of dropping the PCR rack, making handling and transportation easy, especially when using gloves.
  • Mieści 0,2 ml probówki, osobno lub pasek
  • 96 dołków (konfiguracja 8×12)
  • Do przechowywania w zamrażarce do −80 °C
  • Zdejmowana pokrywa
Pokrywa ma boczny otwór, który umożliwia szybsze schładzanie próbek w celu zapewnienia integralności i jest wykonany z półprzezroczystego poliwęglanu dla łatwej identyfikacji próbki i dołków. Podstawa PCR © jest wykonana z wytrzymałej konstrukcji ABS, która pomaga bezpiecznie przetrzymywać próbki, dzięki czemu nie musisz wydawać dodatkowych pieniędzy i czasu na kosztowne ponowne testowanie. Lokalizacyjne ID numerów i liter pozwala na organizacje próbek która w rezultacie pozwala na ich szybkie pobieranie. stojak PCR © ma zamkniętą podstawę, która pomaga w utrzymaniu próbek w czystości, przy czym pozostając dłużej zimną. Regał magazynowy PCR © jest wszechstronny; może być stosowany na blacie stołowym lub do przechowywania w zamrażarkach. kompaktowe wymiary oraz możliwość układania ich jeden na drugim, pomaga zaoszczędzić cenną przestrzeń w laboratorium. Regał do przechowywania PCR © oferowany jest w wielu kolorach w celu uzyskania opcji kodowania. Pokrywa jest dwustronna; może być przełączany w celu dostosowania do orientacji lewej lub prawej ręki.
Różne kolory (niebieski, fioletowy, zielony, pomarańczowy i żółty).