Drukuj
Chusteczki do ogólnych zastosowań, WYPALL* X50, kodowane kolorami, Kimberly-Clark
Dostawca: KIMBERLY CLARK
7443 7441 7442 7444
115-2238EA 473 PLN
115-2238 115-1545 115-1546 115-1547
Chusteczki do ogólnych zastosowań, WYPALL* X50, kodowane kolorami, Kimberly-Clark
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Chusteczki do ogólnych zastosowań
Due to its HYDROKNIT* material, WYPALL* X50 cloth provides fast absorption, tear resistance and high performance.
  • Best value reusable wiping system for task segregation
  • Good absorption, tear resistant
  • Colour coded and therefore suitable for use in food processing industries