Drukuj
Chusteczki do ogólnych zastosowań, WYPALL® X80, Kimberly-Clark
Dostawca: KIMBERLY CLARK
8377 8388
115-1987EA 929 PLN
115-1987 115-0604
Chusteczki do ogólnych zastosowań, WYPALL® X80, Kimberly-Clark
Chusteczki Ściereczki wielorazowe Ściereczki uniwersalne
WYPALL® X80 Cloth is fast absorbing thanks to the unique non woven HYDROKNIT® material. These bulky, reusable cloth-like wipes have an excellent absorption capacity.
  • Extra strong for the toughest wiping and cleaning tasks
  • Fast absorption
  • Tear resistant
Colour: Blue, white and red.