Drukuj
Ściereczki do pomieszczeń czystych, Amplitude™ Zeta™
Dostawca: CONTEC
AMZE0001 AMZE0002
115-0610EA 138 PLN
115-0610 115-0611
Ściereczki do pomieszczeń czystych, Amplitude™ Zeta™
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Termoprzylepne włókniny PP i chusteczki celulozowe, dwie warstwy PP uwięzione w rdzeniu celulozowym, dzięki czemu materiał ten jest bardzo chłonny, o wysokim poziomie czystości.
  • Wewnętrzny rdzeń celulozy uszczelniony pomiędzy dwiema warstwami polipropylenu melt blown jest bardzo skuteczny
  • Silna odporność na kwasy
  • 3-warstwowy pikowany wzór umożliwia segregację według wyglądu
Doskonałe w przypadku wycieków i rozpuszczalników w postaci kwasów, Zeta ™ jest idealny do wykładania tac i innych zastosowań w obszarze laboratoryjnym.
Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 1000, ISO 6, M4.5.
Kolor : Biały
Sposób pakowania: Chusteczki są podwójnie pakowane w celu zachowania integralności produktu.
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.