Drukuj
Ściereczki do pomieszczeń czystych, uniwersalne, Amplitude™ Sigma™, Contec
Dostawca: CONTEC
AMSI0001 AMSI0003 AMSI0002
115-0573EA 145 PLN
115-0573 115-0609 CONTAMSI0002
Ściereczki do pomieszczeń czystych, uniwersalne, Amplitude™ Sigma™, Contec
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Nietkane chusteczki z włókien celulozowo-poliestrowych, wykonane z 55% celulozy i 45% poliestru, wysoce sorbentowe o doskonałej trwałości i dobrej czystości.
  • Mocne i trwałe, mokre lub suche
  • Niski poziom cząstek i substancji ekstrahowalnych
  • Dostępne również wstępnie nasycone ściereczki PROSAT® i SATWipes®
Idealne do zastosowań nie powodujących abrazji, czyszczenia ogólnego i usuwania wycieków w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, półprzewodnikowym, elektronicznym, urządzeniach medycznych i przemyśle drukowanych płytek.
Nadaje się do użytku w środowiskach klasy 1000, ISO 6.
Kolor: Biały
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.