Drukuj
Ściereczki do pomieszczeń czystych, uniwersalne, Amplitude™ EcoCloth™, Contec
Dostawca: CONTEC
AMEC0003 AMEC0004 AMEC0005 AMEC0001 AMEC0002
115-0570EA 159 PLN
115-0570 115-0571 115-0572 115-0569 115-0608
Ściereczki do pomieszczeń czystych, uniwersalne, Amplitude™ EcoCloth™, Contec
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chłonne, nietkane chusteczki celulozowo-poliestrowe charakteryzują się zwiększoną chłonnością, a jednocześnie są ekonomiczne ze względu na niewielką masę.
  • Lekka, wysoce sorbentowa ściereczka, przeznaczona do zastosowań nieściernych
  • Mocna i trwała tkanina o splocie igłowanym z dobrą kompatybilnością z rozpuszczalnikami
  • Niski poziom cząsteczek i substancji ekstrahowalnych
Zalecany do ogólnego czyszczenia w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, półprzewodnikowej, elektroniki, urządzeń medycznych i obwodów drukowanych. Idealny do wycierania produktów przed ich wprowadzeniem do pomieszczenia czystego lub wycierania i pochłaniania wycieków.
Nadaje się do użytku w środowiskach klasy 1000, ISO 6.
Kolor : Biały
Sposób pakowania: Chusteczki są podwójnie pakowane w celu zachowania integralności produktu.
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.