Drukuj
Okulary ochronne, seria 2890
Dostawca: 3M
2890 2890A 2890SA 2890S
111-0433EA 127 PLN
111-0433 111-0434 111-0493 111-1636
Okulary ochronne, seria 2890
Gogle
Dzięki nowoczesnej, cienkiej konstrukcji gogle ochronne serii 2800 łączą wydajność, komfort i styl, zapewniając jednocześnie użytkownikowi doskonałe pole widzenia. Dostępne z soczewkami z PC lub włókna octanowego, z lub bez wentylacji pośredniej
  • Łatwo regulowany pasek
  • Obrotowa zapadka dla wygodnego indywidualnego dopasowania
  • Uszczelnione (111-0493) lub z wentylacją pośrednią
Waga: 99 g.
EN 166, EN 170
Certyfikaty: EN 166, EN 170