Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia i przecięcia, Showa 3416
Dostawca: Showa
3416-08 3416-10 3416-11 3416-09
112-5784EA 1550 PLN
112-5784 112-5786 112-5787 112-5785
Rękawice odporne na chemikalia i przecięcia, Showa 3416
Rękawice
Wykonane z bezszwowej dzianiny wkładki dla maksymalnego komfortu i wytrzymałości, ta w pełni pokryta rękawica neoprenowa zapewnia ANSI poziom A4 i EN 5 stopnia ochrony przed przecięciem i ochronę przed kwasami, substancjami żrącymi, rozpuszczalnikami, tłuszczem i olejem.
  • Wykonane z bezszwowej dzianiny wkładki dla maksymalnego komfortu i wytrzymałości, ta w pełni pokryta rękawica neoprenowa zapewnia ANSI poziom A4 i EN 5 stopnia ochrony przed przecięciem i ochronę przed kwasami, substancjami żrącymi, rozpuszczalnikami, tłuszczem i olejem.
Polecane przemysły: Transport, wznoszenie konstrukcji stalowych, mechaniczne, metalurgiczne, petrochemiczne, samochodowe.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3X43E), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5; Kat. III