Drukuj
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, ROTINA 420/420R, Hettich
Dostawca: Hettich
4701 4706
521-1155EA 30510 PLN
521-1155 521-1156
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, ROTINA 420/420R, Hettich
Wirówki Wirówki nastołowe
Wydajne, kompaktowe wirówki opracowane z myślą o wysokiej przepustowości próbek, a także o dużej objętości próbek.
  • Przyjazna dla użytkownika wirówka z automatycznym zamykaniem pokrywy, ergonomiczny i zaawansowany panel kontrolny, 98 miejsc do przechowywania programów, łatwo wymienialne wirniki
  • Metalowa obudowa i pokrywa, wirująca komora ze stali nierdzewnej, port widokowy w pokrywie
  • Funkcje bezpieczeństwa: Blokowanie i przytrzymywanie pokrywy podczas wirnika, awaryjne odblokowanie pokrywy, ochrona przed zrzucaniem pokrywy, zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, ochrona przed przegrzaniem komory (ROTINA 420 R), wyłączanie niewyważenia, automatyczne rozpoznawanie wirnika
Idealny do zastosowań w dziedzinie chemii klinicznej, biotechnologii i ośrodków badawczych z zakresu nauk przyrodniczych
Informacje do zamówienia: Wirniki i adaptery dostępne osobno.