Drukuj
Komory do hodowli komórkowych, Corning® CellSTACK®, Corning
Dostawca: Corning
3268 3269 3270 3271 3272 3319 3310 3320 3321 3330 3311 3312 3303 3313
734-1038EA 1880 PLN
734-1038 734-1039 734-1040 734-1041 734-4052 734-1197 734-1014 734-1015 734-1016 734-1017 734-4060 734-1207 734-4059 734-4061
Komory do hodowli komórkowych, Corning® CellSTACK®, Corning
Bioreaktory
PS, sterylne. Komory hodowlane Corning® CellSTACK® są dostępne w pięciu różnych rozmiarach i z trzema różnymi rodzajami powierzchni.
  • Dwa porty o średnicy 26 mm pozwalają na bezpośredni dostęp do dna komory i sterylne napełnianie i opróżnianie przez przelewanie, pipetowanie lub przez wężyk w całkowicie zamkniętym systemie
  • Standardowe nakrętki 33 mm mają membrany o porach 0,2 μm pozwalające na wymianę gazów przy minimalizacji ryzyka kontaminacji
  • Opcjonalne nakrętki 33 mm są dostępne ze zintegrowanym wężykiem C-Flex® USP klasy VI pozwalającym na bezpośredni