Drukuj
Mieszadła magnetyczne, seria C-MAG MS
Dostawca: IKA
3582402 3582603 3582602 3582403 3582400 3582203 3582202 3582200 3582600
442-0709EA 2610 PLN
442-0709 442-0724 442-0710 442-0722 442-0721 442-0720 442-0708 442-0733 442-0723
Mieszadła magnetyczne, seria C-MAG MS
Mieszadła Mieszadła magnetyczne
Compact stirrers with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills.
  • Powerful motor
  • Strong magnetic adhesion prevents stirring bar decoupling
  • Microprocessor control sends feedback to the motor to maintain constant speed
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certyfikaty: Protection class according to DIN EN 60529: IP 21