Drukuj
Taśmy do pomieszczeń czystych, taśmy mankietowe, M-Zone™ CuffStrip™, Micronova
Dostawca: MICRONOVA
CST-318WHIR CST-218WHIR
113-0781EA 10050 PLN
113-0781 113-0884
Taśmy do pomieszczeń czystych, taśmy mankietowe, M-Zone™ CuffStrip™, Micronova
Taśmy
A conformable polyethylene tape used to ensure an effective seal between the glove and garment in critical environments.
  • Heavy liner for easy separation
  • Available in 50,8 or 76,2 mm widths
  • Gamma irradiated with full lot traceability
Length: 0,46 m
Different colours available.
Sposób pakowania: Each double bagged pack contains two strips of tape.