Drukuj
Pokrowce na buty do pomieszczeń czystych, BioClean-D™, CleanTough™, Nitritex
Dostawca: Nitritex
S-BDOB BDOB
113-2265EA 1970 PLN
113-2265 113-0814
Pokrowce na buty do pomieszczeń czystych, BioClean-D™, CleanTough™, Nitritex
Odzież jednorazowa
Jednorazowe pokrowce na buty wykonane są z BioClean-D™, lekkiego, bezpyłowego i wytrzymałego materiału (PP laminowane folią PE), który zapewnia maksymalny komfort i chroni przed drobnymi rozpryskami i cząsteczkami.
  • Antypoślizgowa podeszwa Safe-Step™ zwiększa bezpieczeństwo użytkownika
  • Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej
  • Elastyczny góra z wiązaniami mocującymi
  • Unikalny kod kreskowy na opakowaniu zewnętrznym (ITF-14) pozwala na automatyczne wprowadzanie danych do systemu kontroli zasobów
Odpowiednie do stosowania w klasie 10, ISO 4, M2.5.
Długość: 400 mm
Certyfikaty: EN ISO 13034 (Type PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 and 89/686/EEC Article 11b certifications.
Sterile model: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Sposób pakowania: Sterylna wersja: Jedna para w szczelnej plastikowej torbie, 15 zamkniętych worków w szczelnej zewnętrznej torebie, pięć zapieczętowanych worków po 15 par w kartonie (75 par).
Niesterylna wersja: 5 worków po 30 sztuk w szczelnym kartonie (150 sztuk).