Drukuj
Pokrowce na buty ESD, BioClean ESD™
Dostawca: Nitritex
ESD016W ESD018B ESD018W
113-0815EA 3460 PLN
113-0815 113-0816 113-0817
Pokrowce na buty ESD, BioClean ESD™
Odzież jednorazowa
Jednorazowe ochraniacze na buty antystatyczne ESD z taśmą przewodzącą są wykonane z włókniny polipropylenowej spunbonded.
  • Doskonałe właściwości ESD
  • Wyposażone w poliestrową wstążkę z przewodzącym włóknem węglowym
  • Wstążka niepozostawiająca śladów
  • Niska przepuszczalność cząsteczek i podwójne opakowanie dla użytku w strefach czystych
Nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych klasy ISO 5.
Długość: 400 or 455 mm