Drukuj
Maski ochronne do pomieszczeń czystych, BioClean DB™, PE, Nitritex
Dostawca: Nitritex
BDBS-G BDBS
113-0783EA 3720 PLN
113-0783 113-0782
Maski ochronne do pomieszczeń czystych, BioClean DB™, PE, Nitritex
Maski Maski do cleanroomu
Sterylne maseczki w stylu 'pouch' posiadają dziane opaski i wszystkie szwy są połączone za pomocą ultradźwięków. Maska ma wewnętrzne i zewnętrzne warstwy skonstruowane z włókniny poliestrowej typu spunbond, oraz warstwę środkową filtracyjną z poliestru.
  • Opatentowana przekładka zapewnia wolną przestrzeń do swobodnego oddychania dla użytkownika, poprawia ogólny komfort i łatwość oddychania
  • Pokryte tworzywem sztucznym, miękkie, plastyczne stalowe noski są całkowicie obudowane
  • Dostępne z lub bez zintegrowanej osłony na szyję, aby zamknąć przestrzeń pomiędzy kombinezonem i szyją użytkownika, w celu ochrony
Skuteczność filtracji cząstek: 0,3 μm 98,2 %. Skuteczność filtracji bakterii: 3,0 μm 97,9 %.
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
Certyfikaty: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1991.
Sposób pakowania: 1 maska w worku ; 20 masek w opakowaniu zbiorczym ; 10 opakowań w kartonie (200 sztuk).