Drukuj
Kwas azelainowy ≥98% (by GC) do syntezy
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20117.0025 8.20117.0100
8.20117.0025EA 275 PLN
8.20117.0025 8.20117.0100
Kwas azelainowy ≥98% (by GC) do syntezy
Kwas azelainowy
Formuła: C₉H₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 237 °C (20 hPa)
Temp. topnienia: 106…109 °C
Temp. Zapłonu: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004432
Numer CAS: 123-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-669-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥98,0% (a/a)
Melting range (lower value) ≥106 °C
Melting range (upper value) ≤109 °C
Identity (IR) Passes test
Molar mass 188,22 g/mol
Vapor pressure 1,3 hPa (178,3 °C)
Solubility 2,4 g/l
Storage Store below +30 °C