Drukuj
Poduszki podtrzymujące do butelek wirówkowych, Corning
Dostawca: Corning
430236 431124
734-1823EA 675 PLN
734-1823 734-1881
Poduszki podtrzymujące do butelek wirówkowych, Corning
Podstawki Podkładki do kolb
Rury PP, poduszki z polieteroimidu.
  • Każde opakowanie probówek 250 ml lub 500 ml zawiera statyw do łatwiejszego użytkowania
  • Wkładki muszą być użyte jeśli rotor nie ma V-kształtnych uchwytów
  • Probówki są sterylne i apirogenne
  • Dostarczane z zatyczkami
  • Maksymalne RCF 6000×g
Idealne do zastosowań wymagającecy wirowania dużych objętości.