Drukuj
Maski z przyłbicami do pomieszczeń czystych, Bioclean Clearview™, PE/PP, Nitritex
Dostawca: Nitritex
VFM210-L VFM210-T-SLOT
113-2266EA 2420 PLN
113-2266 NITRVFM210-T-SLOT
Maski z przyłbicami do pomieszczeń czystych, Bioclean Clearview™, PE/PP, Nitritex
Maski Maski do cleanroomu
Maski wykonane są z 3-warstwowej tkaniny PP/PE, ciętej laserowo, ze zintegrowanymi osłonami przeciwmgielnymi. Zewnętrzna okładzina składa się z hydrofobowej włókniny PE oraz warstwy filtra ze zgrzewanego PE, a wewnętrzna okładzina z hydrofilowego PP/PE (włóknina).
  • Bez lateksu
  • Skuteczność filtracji cząstek (PFE): >96%, skuteczności filtracji bakterii (BFE): >94%
  • Kody kreskowe umieszczone na opakowaniu zewnętrznym, celu umożliwienia automatycznego wprowadzanie danych do systemu kontroli zasobów
  • Z wiązaniami lub zaczepami na ucho
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
Grubość (osłona): 0,18 mm
Certyfikaty: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1993.