Drukuj
Płaszcze laboratoryjne do pomieszczeń czystych, BioClean-D™, CleanTough™, Nitritex
Dostawca: Nitritex
BDLC-L BDLC-M BDLC-S BDLC-XL BDLC-XXL S-BDLC-M S-BDLC-S S-BDLC-XL S-BDLC-XXL S-BDLC-L
113-0809EA 1410 PLN
113-0809 113-0810 113-0811 113-0812 113-0813 113-0825 113-0826 113-0827 113-0828 113-0824
Płaszcze laboratoryjne do pomieszczeń czystych, BioClean-D™, CleanTough™, Nitritex
Odzież jednorazowa
Te jednorazowe kaptury wykonane są z materiału Clean-tough™, który jest formowany z włókniny PP, laminowany folią PE. Tkanina ta zapewnia ochronę przed drobnymi rozpryskami i cząstkami.
  • Lightweight, low linting, and hard-wearing material
  • Three pockets, press stud fastening
  • Open cuffs and rear vent
  • Available as sterile or non sterile version
  • A unique barcode on the outer carton (ITF-14) allows automatic data entry into Stock Control Systems
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
Kolor: Biały
Typ PB [6]; Kat. III
Certyfikaty: EN ISO 13034 (Type PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 and 89/686/EEC Article 11b certifications.
Sterile models: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Sposób pakowania: Jeden fartuch w szczelnym plastikowym worku; 30 plastikowych worków w szczelnym kartonie (30 fartuchów laboratoryjnych).