Drukuj
VWR® pHenomenal® Elektrody pH
Dostawca: VWR Collection
620-1659EA 911 PLN
620-1659 662-1162 662-1163 662-1164 662-1158 662-1159 662-1161 662-1156 662-1157 662-1247
VWR® pHenomenal® Elektrody pH
Elektrody Elektrody pH
Elektrody pH z złączem BNC i przewodem.
Elektrody te są sprawdzane w pięciu punktach procesu produkcyjnego, a następnie oznaczane są partiami w celu zapewnienia jakości. Każda elektroda jest dostarczana z butelką do przechowywania i nasadką, dzięki czemu wrażliwe na pH szkło i złącze referencyjne pozostają w doskonałym stanie i są natychmiast gotowe do użycia.
* Zintegrowana sonda temperatury.
Dodatkowe informacje: Zawiera wyłącznie elektrodę pH. 620-1659 zawiera wyłącznie czujnik pHenomenal® TEMP21 T (NTC 30 kOhm).