Drukuj
Rękawice chemoodporne, PowerCoat® 948-31 Nitraf, Honeywell Safety
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2094831/8 2094831/9 2094831/10
112-0943EA 0 PLN
112-0943 112-1000 112-1012
Rękawice chemoodporne, PowerCoat® 948-31 Nitraf, Honeywell Safety
Rękawice
Te nitrylowe rękawice z bawełnianym flokowaniem są szczególnie odpowiednie do przenoszenia olejów, tłuszczów i pochodnych węglowodorów.
  • Nitryl zapewnia dobre właściwości chemiczne i doskonałe właściwości mechaniczne (ścieranie)
  • Wnętrze flokowane bawełną zapewnia maksymalny komfort użytkowania
  • Szorstkie wykończenie powierzchni poprawia przyczepność w środowisku tłustym lub wilgotnym
  • Mankiet chroni dużą część przedramienia
Idealny do przygotowywania żywności (produkty tłuste), produkcji farb i lakierów. Ważne: Nie nadaje się do kontaktu z rozpuszczalnikami ketonowymi.
Thickness: 0,51 mm
Colour: Green
EN 374 (JKL), EN 388 (3131), Cat. III
Certyfikaty: EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374:2016 Type A (JKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), Kat. III.