Drukuj
Rękawice łańcuchowe odporne na przecięcie, Chainex 2000, Honeywell Safety
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2500000R0302 2500001R0302 2500002R0302 2500003R0302 2500004R0302 2500005R0302
112-1243EA 993 PLN
112-1243 112-1244 112-1249 112-1255 112-1256 112-1257
Rękawice łańcuchowe odporne na przecięcie, Chainex 2000, Honeywell Safety
Rękawice
Chainex 2000 to pełne rękawice ze stali nierdzewnej z krótkim mankietem i dołączonym paskiem tekstylnym. Chainex 2000 to w pełni odwracalna gama produktów, wyposażona w wytrzymałe regulowane paski i zapięcie na napy. Zapewnia doskonałą ochronę przed przecięciem i przebiciem. Wysoka jakość siatki łańcucha zmniejsza liczbę napraw i wydłuża żywotność rękawicy.
  • Smooth textile straps adapt to all wrist profiles
  • Fully reversible gloves can be used on left or right hand
  • Wrist fastens with press stud and adjustable buckle
Grubość kolczugi ze stali nierdzewnej: 0,5 mm
External diameter of the rings: 4,0 mm.
Weight: 129 to 219 g (depending on size).
Certyfikaty: EN 1082, Cat. II.