Drukuj
Rękawice chemoodporne, FineDex® 944-32 Fisherman, Honeywell Safety
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2094432/7 2094432/8 2094432/9 2094432/10
112-0161EA 580 PLN
112-0161 112-0164 112-0170 112-0192
Rękawice chemoodporne, FineDex® 944-32 Fisherman, Honeywell Safety
Rękawice
Te w 100% poliamidowe dziane rękawice posiadają powłokę lateksową, która zapewnia dobrą mechaniczną i chemiczną odporność na detergenty i produkty płynne. Są także odporny na kwasy i zasady. Wykończenie krepowane rękawicy poprawia przyczepność na śliskich częściach (dostosowane do zawodów wędkarskich).
  • Naturalny lateks zapewnia doskonałą elastyczność, zręczność i komfort
  • Dziana, bezszwowa podszewka sprawia, że rękawica zawsze przylega do dłoni
  • Elastyczny mankiet
  • Marszczone wykończenie: Idealny do przenoszenia ryb
  • Przedłużony mankiet pomaga chronić dużą część przedramienia
Ideal for use in fishing, fish processing, ice handling, sorting and packing, and wine growing.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3142X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNO), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Food contact approved.