Drukuj
Rękawice odporne na zimno, ActivArmr® 23-700, Ansell
Dostawca: Ansell
23-700/10 23-700/9
112-0270EA 138 PLN
112-0270 112-2926
Rękawice odporne na zimno, ActivArmr® 23-700, Ansell
Rękawice
W pełni powlekane rękawice posiadają izolację z pianki PU dla dodatkowego ciepła i komfortu Teksturowana powierzchnia zapewnia nieporównywalną przyczepność na mokrych i śliskich powierzchniach. Wytrzymała, nieprzepuszczająca cieczy powłoka z PVC nie absorbuje wody, nie usztywnia się jak skóra i pozostaje elastyczna nawet w temperaturach poniżej zera.
  • Odporne na sól, chemikalia i korozję - nie pęka ani nie rozdziera się.
  • Ergonomiczny krój dla większego komfortu - zmniejsza zmęczenie palcem i ręką
  • Wodoodporna wyściółka odprowadza pot z dłoni
Ideal for food processing and automotive applications.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121B), EN 511 (111), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5; Kat. III