Drukuj
Rękawice chemoodporne, AlphaTec® Butyl/Viton, 38-514 / 38-520 / 38-628
Dostawca: Ansell
38-514/10 38-514/7 38-514/8 38-514/9 38-520/10 38-520/9 38-520/8 38-520/7 38-520/11
112-3781EA 421 PLN
112-3781 112-3778 112-3779 112-3780 112-1269 112-1268 112-1570 112-1569 ANSE38-520/11
Rękawice chemoodporne, AlphaTec® Butyl/Viton, 38-514 / 38-520 / 38-628
Rękawice
Maksymalna ochrona przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Rękawice te, wykonane z Butylu, zapewniają skuteczną ochronę przed znacznie szerszym zakresem agresywnych chemikaliów przemysłowych niż tradycyjne materiały rękawicowe, takie jak nitryl, neopren i lateks.
  • Freedom of movement, comfort and excellent grip
  • Designed for comfort – with a natural, curved ergonomic shape and soft feel
  • Latex-free formulation: No risk of latex-related allergic reactions
  • Effective protection against aldehydes, ketones and esters, as well as concentrated mineral acids
Length: 350 mm
Colour: Black
EN 374, EN 388, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 388, Kat. III; AQL 1,5