Drukuj
Dziane rękawice ESD, HyFlex® 11-100
Dostawca: Ansell
11-100/7 11-100/11 11-100/8 11-100/6 11-100/9 11-100/10
112-3192EA 463 PLN
112-3192 112-3190 112-3193 112-3191 112-3194 ANSE11-100/10
Dziane rękawice ESD, HyFlex® 11-100
Rękawice
Dziane rękawice nylonowe z powłoką zanurzeniową z pianki nitrylowej na dłoni.
  • Rozpraszanie wyładowań elektrostatycznych; antystatyczna zgodnie z normą EN 1149
  • Cienka wkładka zapewnia dodatkową miękkość i wygodę
  • Jednostronne : Ergonomiczna konstrukcja zapewnia doskonałą zręczność, wygodę i długie użytkowanie
  • Bez materiałów na bazie rozpuszczalników, bez silikonu
  • Jasny kolor rękawicy pomaga użytkownikom łatwo wykryć wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia
Zaprojektowany specjalnie do pracy z mikroelektroniką, w której należy unikać wyładowań elektrostatycznych (ESD). Cienka konstrukcja poprawia chwytność małych elementów Nadaje się również do stosowania w obszarach przed i po malowaniu oraz w pomieszczeniach kontrolowanych.
Gauge: 13
Colour: Grey
EN 388 (2131), EN 1149, Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (2131A), Kat. II