Drukuj
VWR® VMS Advanced Grzewcze mieszadła Magnetyczne
Dostawca: VWR Collection
442-0661EA 2940 PLN
442-0661 442-0662 442-0664 442-0666 442-0667 442-0668 442-0669
VWR® VMS Advanced Grzewcze mieszadła Magnetyczne
Mieszadła Mieszadła magnetyczne z grzaniem
Kompaktowe mieszadła z płytą z szkła ceramicznego, zapewniają doskonałą odporność chemiczną Jednostki wyposażonę są w cyfrowy wyświetlacz, który wyświetla infromację 'hot' kiedy powierzchnia jest gorąca, stały obówd bezpieczeństwa wyłącza grzanie gdy temperatura wynosi ponad 550 °C dostępne są trzy tryby pracy (standardowy, bezpieczny i zabezpieczający przed regulacją). Mieszadła posiadają wyświetlacz prędkości i dodatkowo mają opcję podłączenia czytnika temperatury PT1000; podczas używania tych funkcji dokładność z jaką kontrolowana jest temperatura medium wynosi ±0,5 °C.
  • Dokładnie ustawienie temperatury za pomocą potencjometru cyfrowego
  • Jednoczense wyświetlanie temperatury docelowej i aktualnej na wyświetlaczu LCD
  • Wyświetla wartość aktualnej temperatury w medium z dokładnością do 0,1 °C gdy używany jest czujnik temperatury PT1000
  • Mieszadło może być kontrolowane przy użyciu dwóch mikrokontrolerów
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certyfikaty: Klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: IP 21
Dodatkowe informacje: Dostarczane z sondą PT1000. Dostępny szeroki wachlarz akcesoriów dodatkowych.